Merck
ENA423200643
Enamine
1-(5-phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7(13)9-11-10(14-12-9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,13H,1H3
InChI Key
WNSNTPZQRIEUNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160282
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160282