Merck
ENA423200623
Enamine
2-chloro-6-(difluoromethoxy)pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.54
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(difluoromethoxy)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClF2N2O/c6-3-1-9-2-4(10-3)11-5(7)8/h1-2,5H
InChI Key
MRDQDPBPRWTUPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160237
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160237