Merck
ENA423200511
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-methylthiophen-3-yl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c1-7-5-8(6-13-7)10-9(11)3-2-4-12-10/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
RZULRKRUQPCMBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159918
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159918
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)