Merck
ENA423200461
Enamine
8-methoxy-3-methylquinolin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
mp
217-218
Iupac Name
8-methoxy-3-methyl-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-7-6-12-10-8(11(7)13)4-3-5-9(10)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
BQPXXUUQNBDNTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134674
Melting Point
217-218
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134674
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)