Merck
ENA423200266
Enamine
1-(3-methoxypyridin-4-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-methoxy-4-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-6(9)7-3-4-10-5-8(7)11-2/h3-6H,9H2,1-2H3
InChI Key
VHYWKJVISYBWPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157726
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157726
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)