Merck
ENA423200207
Enamine
3-(2-methoxyethoxy)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.66
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-9-4-5-10-7-2-3-8-6-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
IFUHVDRUKDZVLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157374
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157374