Merck
ENA423200110
Enamine
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-4-isoxazolyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3/c1-5-6(8(9)13-10-5)3-4-7(11)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RWOBUEZNLUUHEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)