Merck
ENA423200064
Enamine
{6-azaspiro[2.5]octan-1-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
Iupac Name
6-azaspiro[2.5]oct-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-6-7-5-8(7)1-3-9-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI Key
BAOOOTDYBKVUPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154251
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154251
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)