Merck
ENA423200008
Enamine
2-[benzyl(3-methoxypropyl)amino]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.32
MDL番号:
Iupac Name
2-[benzyl(3-methoxypropyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-16-11-5-8-14(9-10-15)12-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,15H,5,8-12H2,1H3
InChI Key
YEQPAISYEUIZES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152726
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152726