Merck
ENA423199896
Enamine
2-ethoxy-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.65
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-4-8-6(2,3)5-7;/h4-5,7H2,1-3H3;1H
InChI Key
PJOYRDAJVIBKSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157958
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157958