Merck
ENA413173673
Enamine
1-phenoxypropan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-2-phenoxyethylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
InChI Key
IKYFHRVPKIFGMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)