Merck
ENA413172829
Enamine
2-propoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
Iupac Name
2-propoxyaniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI Key
AXXYMKMFXNCXGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40655
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40655
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)