Merck
ENA413172216
Enamine
methyl 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.68
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c1-14-10(13)8(11)6-7-4-2-3-5-9(7)12;/h2-5,8,12H,6,11H2,1H3;1H
InChI Key
UWCDVBDKZXUOEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157705
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157705
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)