Merck
ENA413172134
Enamine
2-ethyl-2-methylheptanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.27
MDL番号:
Iupac Name
2-ethyl-2-methylheptanoic acid
Inchi Code
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(3,5-2)9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
KTCIQOVSDDBEIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157378
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157378