Merck
ENA413171995
Enamine
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-8-6-10(7-13)12(11-8)9-4-2-3-5-9/h6-7,9H,2-5H2,1H3
InChI Key
RJQYBLIWLODOJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155269
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155269