Merck
ENA413171970
Enamine
4-cyclopentyl-4-methylpyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.25
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopentyl-4-methyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H17NO/c1-10(6-9(12)11-7-10)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
LSMUFNCDUFYDMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156734
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)