Merck
ENA413171966
Enamine
2-(piperidin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.22
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-piperidinyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H12F3N3/c11-10(12,13)8-3-6-15-9(16-8)7-1-4-14-5-2-7/h3,6-7,14H,1-2,4-5H2
InChI Key
YPYPPQVTDZINMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156727
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156727
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)