Merck
ENA413171961
Enamine
ethyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-15-12(14)10-7-8-13-11-6-4-3-5-9(10)11/h3-6,10,13H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
KAPGAOSLPHJFCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156714
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156714
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)