Merck
ENA413171859
Enamine
1-propyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-4-9-5-3-7(6-10)8-9/h3,5-6H,2,4H2,1H3
InChI Key
XNRQWOQUTNBRGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155241
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)