Merck
ENA413171853
Enamine
1-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.21
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)benzyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2/c13-12(14,15)19-11-3-1-9(2-4-11)6-17-7-10(8-18)5-16-17/h1-5,7-8H,6H2
InChI Key
CUTRCELWYRKHKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156252
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156252
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)