Merck
ENA413171831
Enamine
1-{bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.24
MDL番号:
Iupac Name
1-bicyclo[2.2.1]hept-2-ylacetone
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-7(11)4-10-6-8-2-3-9(10)5-8/h8-10H,2-6H2,1H3
InChI Key
HQFXOWPCBCGBCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156161
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156161
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)