Merck
ENA413171641
Enamine
2-[2-(methoxymethyl)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
mp
52-54
Iupac Name
[2-(methoxymethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-13-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
RVGCWIAHFCLYII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155623
Melting Point
52-54
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155623