Merck
ENA413171636
Enamine
5-chloro-2-(cyclopentylmethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.21
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(cyclopentylmethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H14Cl2O3S/c13-10-5-6-11(12(7-10)18(14,15)16)17-8-9-3-1-2-4-9/h5-7,9H,1-4,8H2
InChI Key
UIXUXRFGJYXOJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155607
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155607