Merck
ENA413171117
Enamine
tert-butyl 3-formyl-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-10(2,3)14-9(13)8-7(6-12)11(8,4)5/h6-8H,1-5H3
InChI Key
JCOOCDUHQWDERL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154877
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154877