Merck
ENA413170976
Enamine
tert-butyl 1,7-diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1,7-diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-7-13(10-15)6-4-8-14-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
PDFULYHFVRJQJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154320
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154320
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)