Merck
ENA413170840
Enamine
1,3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.63
MDL番号:
Iupac Name
thiazole-4-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3S.ClH/c5-4(6)3-1-8-2-7-3;/h1-2H,(H3,5,6);1H
InChI Key
GKHHZMVPSXPVKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153808
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153808