Merck
ENA413170741
Enamine
2-ethoxy-2-phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
Iupac Name
ethoxy(phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-2-12-10(8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
InChI Key
RTTFWOLWRMFSKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153471
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153471