Merck
ENA413170648
Enamine
2-(prop-2-yn-1-yloxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-propynyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h1,3-6H,7,10H2
InChI Key
DRGLRUYXGNMDDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151811
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151811
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)