Merck
ENA413170335
Enamine
2-methoxy-5-(pyridin-4-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.24
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-5-(4-pyridinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-16-13-3-2-11(8-12(13)9-15)10-4-6-14-7-5-10/h2-9H,1H3
InChI Key
OOTSXFWEFCBQQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152291
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152291