Merck
ENA413170176
Enamine
1-methyl-1H-pyrazol-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.57
MDL番号:
mp
134-138
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazol-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2O.ClH/c1-6-3-4(7)2-5-6;/h2-3,7H,1H3;1H
InChI Key
VTVNJBVFZPBGER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152767
Melting Point
134-138
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152767
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)