Merck
ENA413167233
Enamine
[4-(cyclopentyloxy)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
[4-(cyclopentyloxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c13-9-10-5-7-12(8-6-10)14-11-3-1-2-4-11/h5-8,11H,1-4,9,13H2
InChI Key
RGJQWOYBWZMZKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145588
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145588
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)