Merck
ENA413166757
Enamine
2-(bromomethyl)prop-2-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151
MDL番号:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c1-4(2-5)3-6/h6H,1-3H2
InChI Key
ZGBZQPLMILYHFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)