Merck
ENA413166560
Enamine
3-methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.17
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxybenzofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c1-12-10-7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)6-11/h2-5H,1H3
InChI Key
XBDZBBPLAYCOTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141952
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141952