Merck
ENA413166533
Enamine
(1S)-1-phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
mp
122-124
Iupac Name
(S)-1-phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C13H13NO/c15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-14-12/h1-9,13,15H,10H2/t13-/m0/s1
InChI Key
NPVKVVBMSCQGAS-ZDUSSCGKSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141909
Melting Point
122-124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141909
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)