Merck
ENA413166516
Enamine
tert-butyl 4-isothiocyanatopiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-isothiocyanato-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(5-7-13)12-8-16/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
NBTBCHWGKWWZDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139775
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139775