Merck
ENA413166511
Enamine
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
mp
234-236
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-5(7(8)11)4-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
InChI Key
QASWUZCGTOFYBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141814
Melting Point
234-236
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)