Merck
ENA413166497
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.11
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C4H7F3N2O/c1-3(9,2(8)10)4(5,6)7/h9H2,1H3,(H2,8,10)
InChI Key
DBXWPZVBJVSGEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140377
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140377