Merck
ENA413166443
Enamine
(3-bromo-5-methylthiophen-2-yl)trimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.25
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-5-methylthiophen-2-yl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C8H13BrSSi/c1-6-5-7(9)8(10-6)11(2,3)4/h5H,1-4H3
InChI Key
VQEYTRPBKLXCDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141677
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141677