Merck
ENA413166410
Enamine
4-(4-methylpiperazin-1-yl)butan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.29
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-9(10)3-4-12-7-5-11(2)6-8-12/h9H,3-8,10H2,1-2H3
InChI Key
VOOWJBMUJNNMMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141595
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141595