Merck
ENA413166387
Enamine
1-(5-bromo-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-bromo-1,3-benzoxazol-7-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c1-5(12)7-2-6(10)3-8-9(7)13-4-11-8/h2-5,12H,1H3
InChI Key
YUXPAHWQIBSTSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141468
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141468