Merck
ENA413166379
Enamine
N-methoxy-N-methylcyclobutanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
Iupac Name
N-methoxy-N-methylcyclobutanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-8(10-2)7(9)6-4-3-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
HKNFUJIVKFTWJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139716
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139716