Merck
ENA413166378
Enamine
4-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-12(5-6-15-2)8-3-4-11-9(7-8)10(13)14/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
YRIPALMOFCYREJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141453
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141453
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)