Merck
ENA413166292
Enamine
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c12-6-1-2-9-3-4-11-10(8-9)5-7-13-11/h3-4,8,12H,1-2,5-7H2
InChI Key
MEJDXNJLYVQVEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141166
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141166
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)