Merck
ENA413166266
Enamine
(morpholin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
Iupac Name
2-morpholinylmethylamine
Inchi Code
1S/C5H12N2O/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h5,7H,1-4,6H2
InChI Key
OXYALYJRWGRVAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141075
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)