Merck
ENA413166172
Enamine
3H-spiro[2-benzofuran-1,3'-pyrrolidine]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
Iupac Name
3H-spiro[isobenzofuran-1,3'-pyrrolidine]
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-2-4-10-9(3-1)7-13-11(10)5-6-12-8-11/h1-4,12H,5-8H2
InChI Key
CFCYRDQMSMOQMZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140816
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140816