Merck
ENA413166030
Enamine
ethyl 3-{bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-2-14-12(13)6-5-11-8-9-3-4-10(11)7-9/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
AMNZGAJUSFXSFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140507
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140507
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)