Merck
ENA413165944
Enamine
6-(difluoromethoxy)-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.17
MDL番号:
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8F2O4/c11-10(12)15-6-2-1-5-3-8(9(13)14)16-7(5)4-6/h1-2,4,8,10H,3H2,(H,13,14)
InChI Key
DIDLDTDSQLKNDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141705
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141705
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)