Merck
ENA413165599
Enamine
2-methoxy-3-methylbutanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.16
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-5(2)6(4-7)8-3/h5-6H,1-3H3
InChI Key
GCSRYTQWKGSJBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139214
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)