Merck
ENA413165256
Enamine
tert-butyl N-(2-{[(piperidin-2-yl)methyl]carbamoyl}ethyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3-oxo-3-((piperidin-2-ylmethyl)amino)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H27N3O3/c1-14(2,3)20-13(19)16-9-7-12(18)17-10-11-6-4-5-8-15-11/h11,15H,4-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
InChI Key
CYFGCIDOJKBKNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134155
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134155