Merck
ENA413165115
Enamine
methyl 2-sulfanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.18
MDL番号:
mp
182-183
Iupac Name
methyl 2-sulfanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-6-5(10)7-3/h2H,1H3,(H2,6,7,10)
InChI Key
FXKGUEKEBDCIKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129089
Melting Point
182-183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129089